Merck
EHU014461
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NANP
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105324
NACRES:
NA.51
描述
Powered by Eupheria Biotech
质量水平
产品线
MISSION®
表单
lyophilized powder
esiRNA cDNA靶序列
CGTCAAAGCCATGCTTACTGAACTTCGAAAGGAGGTCCGCCTACTTCTATTAACGAATGGGGACAGACAGACCCAGAGGGAGAAGATTGAGGCTTGTGCCTGTCAGTCCTATTTTGACGCTGTTGTTGTAGGTGGAGAGCAGAGAGAGGAGAAACCAGCACCGTCCATATTTTATTACTGCTGCAATCTTCTCGGAGTACAACCTGGGGACTGTGTGATGGTCGGTGACACATTAGAAACCGACATCCAAGGAGGCCTCAATGCAGGATTGAAAGCAACAGTCTGGATCAATAAAAATGGAATAGTGCCACTGAAGTCCTCCCCAGTTCCGCATTACATGGTTTCTTCTGTGCTAGAGTTACCTGCTCTCTTACAAAGTATAGACTGCAAAGTCAGTATGTCCACTTAAAGCACATAAAAGGGCATGA
基因组数据库 |人类登记号
NCBI登记号
运输
ambient
储存温度
−20°C
基因信息
一般描述
MISSION® shRNA是核糖核酸内切酶制备的siRNA。它们是靶向相同mRNA序列的siRNA异质混合物。这些多重沉默触发(multiple silencing trigger)导致高度特异性的、有效的基因沉默。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA
法律信息
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)