主要文件
E6503
Sigma-Aldrich
草酰氯单乙酯
~95%
别名:
乙基乙二酰氯酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12352103
价格与库存信息目前不能提供
方案
~95%
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
105.8 °F - closed cup
闪点(°C)
41 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)