Merck
E5750
Sigma-Aldrich
麦角钙化醇
40,000,000 USP units/g
别名:
照射麦角甾醇, 维生素 D2, 钙化醇, 骨化醇, 麦角钙化醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H44O
CAS号:
分子量:
396.65
Beilstein:
1916682
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
eCl@ss:
34058017
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.79
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥97%
形狀
powder
比活性
40,000,000 USP units/g
技術
HPLC: suitable
顏色
white to off-white
mp
114-118 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
InChI 密鑰
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
基因資訊
human ... VDR(7421)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
维生素 D2 或麦角钙化醇可以通过膳食补充剂或植物来源获得。它是一种脂溶性维生素原。
應用
麦角钙化醇已被用作大鼠饮食的一个组成部分,以研究其生物利用度从紫外线照射的富 D2-酵母。它还被用作鉴别和定量维生素的标准,作为确定食用鱼营养成分研究的一部分。
生化/生理作用
麦角钙化醇用于抗佝偻病治疗。维生素 D 对骨矿化有积极作用。严重缺乏这种维生素会导致骨软化症和软骨病。
麦角钙化醇(维生素 D2)和25-羟基胆钙化醇(维生素 D3)是维生素 D 的两种形式,它们可通过羟基化在体内 活化。维生素 D2 和 D3 可用于广泛的研究,以评估其对免疫功能和钙稳态等功能的影响。
包裝
密封安瓿瓶。
數量
1 USP 单位 = 1 I.U.
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Poor bioavailability of vitamin D2 from ultraviolet-irradiated D2-rich yeast in rats
Itkonen ST, et al.
Nutrition Research (New York, N.Y.), 59, 36-43 (2018)
Rock E
Food for the Ageing Population (2009)
Vitamin D: The Biotechnology of Ergosterol
Vandamme EJ
Biotechnology of microbial enzymes (1989)
Hypoparathyroidism and Other Causes of Hypocalcemia
Luciano M
Encyclopedia of Endocrine Diseases (2018)
Nutritional composition of food fishes and their importance in providing food and nutritional security
Mohanty BP, et al.
Food Chemistry, 293 (2019)