主要文件
E4140
Sigma-Aldrich
包埋模具
19 Flat bullet-shaped unindexed cavities, clear
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$60.10
$60.10
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$60.10
About This Item
UNSPSC代码:
41116155
NACRES:
MA.01
$60.10
请联系客服了解存货情况
物料
silicone
颜色
clear
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带有用于制备显微镜样品的腔。有两种变体可供使用。褐红色模具含有耐化学性和耐热性添加剂;它们既耐用又经济。当需要光学清晰度以精确对准样品时,使用透明模具;建议与低温紫外光固化树脂一起使用。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Questions
  1. For Product E4390 What is a depth of cavities is it 4 mm?
    1 answer
    1. The bullet shape cavities are 7 mm wide x 14 mm long x 4 mm deep.