Merck
E3512
Sigma-Aldrich
cis-13-Eicosenoic acid methyl ester
~99% (capillary GC), liquid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H40O2
CAS号:
分子量:
324.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
~99% (capillary GC)
形狀
liquid
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h8-9H,3-7,10-20H2,1-2H3/b9-8-
InChI 密鑰
XQXARCJTXXEQEX-HJWRWDBZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Sealed ampule.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves