Merck
68633
Supelco
1,3-Dinonadecanoin
analytical standard
别名:
1,3-Dinonadecanoylglycerol, , Glyceryl dinonadecanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C41H80O5
分子量:
653.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
格式
neat
官能基
ester
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H80O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-37-39(42)38-46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39,42H,3-38H2,1-2H3
InChI 密鑰
VSZCJVIEISRCQF-UHFFFAOYSA-N
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
采用固相萃取,然后采用高效液相色谱法(HPLC)和紫外或蒸发光散射检测器(ELSD),将 1,3-二硝基苯甲醛作为脂质标准品,用于定量乳制品中的磷脂。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入式熔锥内。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Determination of phospholipids in dairy products by SPE/HPLC/ELSD.
Avalli A and Contarini G
Journal of Chromatography A, 1071(1-2), 185-190 (2005)