Merck
E2126
Sigma-Aldrich
乙二胺 二盐酸盐
别名:
1,2-二氨基乙烷 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2CH2NH2 · 2HCl
CAS号:
分子量:
133.02
Beilstein:
3665235
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[H].Cl[H].NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
InChI key
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)