Merck
E003256
Sigma-Aldrich
L -(+)-阿拉伯糖
≥99% (GC)
别名:
Aldehydo-L-arabinose
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O5
CAS号:
分子量:
150.13
Beilstein:
1723085
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥99% (GC)
表单
powder
旋光性
[α]/D +103 to +105°(lit.)
颜色
white
mp
160-163 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES字符串
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
L-阿拉伯糖可用作鉴定、区分和表征戊糖异构酶的底物。L-阿拉伯糖可用于L-核糖的生物生产。
生化/生理作用
L-阿拉伯糖是一种天然存在的异构体并且是植物多糖的组分之一。大多数细菌含有可诱导的阿拉伯糖操纵子,可编码一系列的酶和转运蛋白,使得 L-阿拉伯糖可用作微生物培养中的唯一碳源。
L-(+)-阿拉伯糖是一种天然存在的戊糖,由于它能抑制蔗糖酶的活性,在大鼠模型中可减少脂肪生成。 [1]
其他说明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)