生物源
human plasma
形狀
buffered aqueous solution
分子量
Mw ~200 kDa
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
人D-二聚体蛋白是血栓形成事件的指标。该蛋白是已被因子XIII稳定的纤维蛋白网的降解片段。该因子将E元素交联至两个D元素。因此,这种交联是血栓生成的最后一步。
應用
人D-二聚体蛋白是在医学实验室进行的血液检查,用于诊断血栓形成。人D-二聚体阴性结果可排除血栓形成,而阳性检测结果可提示血栓形成或其他潜在的潜在健康问题。D-二聚体的存在可提示深部静脉血栓形成(深静脉血栓形成)或肺源性栓塞(PE)的存在。
外觀
以液体形式提供的人D-二聚体蛋白,其由0.05 M钠磷酸盐(pH值7.5)、0.15 M氯化钠和0.09%叠氮化钠组成。
免責聲明
仅供研究使用。本品在法国的科研应用受到监管,包括用于进口和出口活动(法国《公共卫生法典》Public Health Code Article L 1211-1 paragraph 2)。如《公共卫生法典》所述,购买者(即最终用户)需要从法国研究部(France Ministry of Research)获得进口授权。订购此产品即代表您已确认获得合法的进口授权。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1