表单
powder or crystals
溶解性
1 M HCl: 50 mg/mL
抗生素抗菌谱
neoplastics
作用机制
DNA synthesis | interferes
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN(C)\N=N\c1[nH]cnc1C(N)=O
InChI
1S/C6H10N6O/c1-12(2)11-10-6-4(5(7)13)8-3-9-6/h3H,1-2H3,(H2,7,13)(H,8,9)/b11-10+
InChI key
FDKXTQMXEQVLRF-ZHACJKMWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
生化/生理作用
其他说明
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)