Merck
D0781
Sigma-Aldrich
2,4-二氨基-6,7-二异丙基蝶啶 磷酸盐
≥98%
别名:
2,4-Diamino-6,7-diisopropylpteridine phosphate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$887.00
5 G
$2,880.00
$887.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$887.00
5 G
$2,880.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18N6 · H3PO4
CAS号:
分子量:
344.31
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$887.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98%
表单
powder
mp
232-234 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OP(O)(O)=O.CC(C)c1nc2nc(N)nc(N)c2nc1C(C)C
InChI
1S/C12H18N6.H3O4P/c1-5(2)7-8(6(3)4)16-11-9(15-7)10(13)17-12(14)18-11;1-5(2,3)4/h5-6H,1-4H3,(H4,13,14,16,17,18);(H3,1,2,3,4)
InChI key
YNQBQYASRYRNRY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
2,4-二氨基-6,7-二异丙基蝶啶磷酸盐是2,4-二氨基-6,7-二异丙基蝶啶的磷酸盐,2,4-二氨基-6,7-二异丙基蝶啶是蝶啶衍生物。它在有机合成中作为一种有价值的试剂,因为它可以作为亲核试剂,也可以作为合成杂环化合物的各种化学反应的中间体。 [1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Vibrio cholerae resistant to 2, 4-diamino-6, 7-diisopropylpteridine (O/129) isolated from patients with enteritis in Cear{\'a}, Brazil
Hofer et al.
Journal of Health, Population, and Nutrition, 39-42 (2001)