主要文件
CLS92592
Corning® 1 x 8 Stripwell 96 well EIA plates
96 well plate, assembled 1 x 8 strips per 96 well plate, non-treated, non-sterile, 100/cs
别名:
1 x 8 strip plate, 8 well strip plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.15
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
物料
clear wells
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
plate format: 1 x 8 Stripwell
包装
case of 100
制造商/商品名称
Corning 92592
尺寸
96 wells
孔体积
360 μL
孔工作体积
75-200 μL
颜色
none
吸附类型
non-treated surface
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)