主要文件
CLS76619
Pyrex® pennyhead stopper
stopper joint: 9
别名:
glass stopper, glass stoppers, stoppers, Corning® 7660
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 EA
$68.00
$68.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
6 EA
$68.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122500
NACRES:
NB.43
$68.00
请联系客服了解存货情况
物料
glass
接合处
joint: stopper9
制造商/商品名称
Corning 7661-9
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Ground zone length indicates its greatest diameter (mm).
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)