主要文件
CLS67804
Corning® LSE数字微孔板振荡器
digital microplate shaker, accommodates up to 4 microplates, 120 V, 1/cs
别名:
laboratory mixer shaker, laboratory shakers, microplate shakers
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,560.00
$1,560.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,560.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
$1,560.00
请联系客服了解存货情况
AC/DC 輸入
120 V AC
無菌
non-sterile
特點
CE compliant
lid: no
包裝
case of 1
pack of 1
製造商/商標名
Corning 6780-4
參數
100-1400 rpm speed
長度 × 寬度 × 高度
16.8 cm × 27.9 cm × 15.3 cm
重量
4.3 kg
顏色
none
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
康宁LSE数字式微孔板摇床可对摇床速度和运行时间进行数字控制。使用单个控制旋钮控制参数,数值显示在大型3位数字显示屏。坚实的底座将马达密闭,以便静音、无振动操作。附带的不锈钢平台可容纳最多4个微孔板(标准或深孔),并且摇床可在4至65°C的温控环境中安全使用。
  • 容量大—处理多达4个微孔板
  • 3 mm轨道,可用于重悬、均质或涡旋
  • 大型数字显示屏可使用单个旋钮控制
  • 适合冷藏室或培养箱使用
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)