一般說明
康宁®通用适配移液器吸头
康宁通用适配聚丙烯移液器吸头,经设计可与所有主要品牌移液器适配,并具有锥型吸嘴有助于液体精确转移。所有盒装吸头均经认证无 RNase/DNase,无热原。
康宁通用适配聚丙烯移液器吸头,经设计可与所有主要品牌移液器适配,并具有锥型吸嘴有助于液体精确转移。所有盒装吸头均经认证无 RNase/DNase,无热原。
- 与所有主要品牌的移液器适配
- 锥型吸嘴有助于液体精确转移
- 经认证无 RNase/DNase,无热原
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
相关内容
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.