主要文件
CLS432086
Extension Collar, for Corning® CoolBox XT System
pink
别名:
Corning Coolcell accessory
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$159.00
$159.00
预计发货时间2025年5月22日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$159.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41123304
NACRES:
NB.12
$159.00
预计发货时间2025年5月22日详情
包裝
pkg of 1
製造商/商標名
Corning 432086
長度 × 寬度 × 高度
14.0 cm × 9.4 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
20.0 cm × 16.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
顏色
pink
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
法律資訊
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)