主要文件
CLS431475
Corning® 瓶顶真空过滤系统
polyethersulfone membrane, pore size 0.1 μm, filter capacity 500 mL
别名:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$262.00
$262.00
国内现货,预计发货时间2025年4月23日详情
选择尺寸
变更视图
12 EA
$262.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104914
NACRES:
NB.24
$262.00
国内现货,预计发货时间2025年4月23日详情
物料
high-density polyethylene cap (plug seal)
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
无菌性
sterile
特点
cap plug seal
graduations
包装
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
制造商/商品名称
Corning 431475
瓶容量
500 mL
过滤器容量
500 mL
漏斗容量
500 mL
膜面积
33.2 cm2
颈直径
45 mm
颜色
orange cap
孔径
0.1 μm
配件
GL 45 bottle neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning® 瓶顶真空过滤系统 具有方形滤头支撑,可提高过滤性能。这些 瓶顶真空过滤系统 专为 细胞培养 和/或 组织培养 基、生物流体和其他水溶液的过滤和存储而设计。该系统由聚苯乙烯收集瓶和带过滤膜的过滤漏斗,以及带软管接口的聚乙烯颈接头组成。
康宁0.1μm孔径的方形瓶顶过滤器 系统,带有聚醚砜(PES)膜,可去除支原体。这些500mL瓶/过滤器系统专用于过滤和储存细胞培养物和/或组织培养基、生物流体和其他水溶液。该瓶/过滤器系统由一个500mL的聚苯乙烯接收瓶和一个带有33.2cm2滤膜的过滤漏斗以及一个带有软管接头的聚乙烯颈适配器组成。
  • 聚醚砜(PES)膜具有最快的流速、最低的蛋白质结合和低可萃取物,是过滤细胞培养基的最佳选择。
  • 接收瓶具有易于抓握的侧面,便于操作。
  • 可额外购买储存瓶,以便增加容量。
  • 瓶盖是无菌的,具有独立包装。
  • 倾斜软管接头简化了真空管线连接。
  • 独立包装、无菌且经认证无热原。
  • 每个过滤器表面印有膜材料和孔径,便于识别产品。
  • 有效期印于过滤漏斗和包装箱上。
  • 膜的有效期是自产品生产之日起三年。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)