主要文件
CLS431282
Corning®细胞培养锥形瓶
capacity (3 L), PETG, sterile; γ-irradiated
别名:
conical flasks, laboratory flasks
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
4 EA
$314.00
$314.00
国内现货,预计发货时间2025年4月21日详情
选择尺寸
变更视图
4 EA
$314.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
NACRES:
NB.43
$314.00
国内现货,预计发货时间2025年4月21日详情
物料
PETG
clear polycarbonate flask
flat bottom flask
orange polypropylene cap
无菌性
sterile; γ-irradiated
sterile
特点
RNase and DNase free
disposable
Disposable
Vented Cap
no baffles
包装
pkg of 1 pkg
case of 4 ea
制造商/商品名称
Corning 431282
容量
(3 L)
顶部螺纹
适用性
suitable for (shaker culture applications)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning® 细胞培养锥形瓶
Corning平底聚碳酸酯锥形培养瓶是无菌且一次性的,是所有摇床培养应用及液体处理和储存的理想选择。与所有Corning(康宁)培养瓶一样,这些培养瓶也是经认证无热原和无菌的。
125 mL至1 L的锥形瓶可提供标准的双位塞密封盖或过滤透气盖。2 L 和 3 L培养瓶提供透气盖。
  • 由光学透明聚碳酸酯制成
  • 适用于摇床培养应用
  • 平头盖用于密闭的液体密封。轻松抓握的盖子更符合人体工学设计
  • 经过γ射线辐照灭菌,并且经认证无热原
特点和优势
更为稳健:
  • 聚碳酸酯构造:USP VI级材料可提供一流的光学透光度和机械强度
  • 不同于PETG,培养瓶在进行高温灭菌培养基或清理废弃物时不会崩坏
  • 与玻璃不同,培养瓶在跌落时不会破裂
·
更为可靠:
  • 精确的模制刻度
  • 通风盖可在确保无菌和防止漏液的同时实现持续的气体交换
  • 单独包装和辐照灭菌
  • 所有培养瓶均有最高的10-6无菌保证水平(SAL)
  • 经认证无热原
  • 无 rna 酶和 dna 酶
其他说明
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)