CLS431146
Corning®细胞培养锥形瓶
1 L Erlenmeyer Flask w/ Flat Cap, polycarbonate, sterile, 25/cs
别名:
Corning Erlenmeyer flasks, cell culture flasks, conical flasks, plastic Erlenmeyer flasks, shaker flasks
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 EA
$365.00
$365.00
请联系客服了解存货情况
所有图片(1)
选择尺寸
变更视图
25 EA
$365.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
$365.00
请联系客服了解存货情况
推荐产品
物料
clear polycarbonate flask
flat bottom flask
flat cap
polypropylene cap (Easy-Grip flat)
wide-mouth
wide-mouth neck
无菌性
sterile
特点
cap
disposable
graduations 50 mL
no baffles
包装
pack of 1
case of 25
制造商/商品名称
Corning 431146
培养瓶容量
1,000 mL
颈直径
43 mm
适用性
suitable for (shaker culture applications)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning® 细胞培养锥形瓶
Corning平底聚碳酸酯锥形培养瓶是无菌且一次性的,是所有摇床培养应用及液体处理和储存的理想选择。与所有Corning(康宁)培养瓶一样,这些培养瓶也是经认证无热原和无菌的。
125 mL至1 L的锥形瓶可提供标准的双位塞密封盖或过滤透气盖。2 L 和 3 L培养瓶提供透气盖。
Corning平底聚碳酸酯锥形培养瓶是无菌且一次性的,是所有摇床培养应用及液体处理和储存的理想选择。与所有Corning(康宁)培养瓶一样,这些培养瓶也是经认证无热原和无菌的。
125 mL至1 L的锥形瓶可提供标准的双位塞密封盖或过滤透气盖。2 L 和 3 L培养瓶提供透气盖。
- 由光学透明聚碳酸酯制成
- 适用于摇床培养应用
- 平头盖用于密闭的液体密封。轻松抓握的盖子更符合人体工学设计
- 经过γ射线辐照灭菌,并且经认证无热原
特点和优势
更为稳健:
更为可靠:
- 聚碳酸酯构造:USP VI级材料可提供一流的光学透光度和机械强度
- 不同于PETG,培养瓶在进行高温灭菌培养基或清理废弃物时不会崩坏
- 与玻璃不同,培养瓶在跌落时不会破裂
更为可靠:
- 精确的模制刻度
- 通风盖可在确保无菌和防止漏液的同时实现持续的气体交换
- 单独包装和辐照灭菌
- 所有培养瓶均有最高的10-6无菌保证水平(SAL)
- 经认证无热原
- 无 rna 酶和 dna 酶
其他说明
查看所有锥形瓶
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.