主要文件
CLS430915
康宁公司®带螺旋盖微量离心管
2.0 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ attached screw cap, w/ 0-ring, sterile, natural, 500/cs
别名:
微量离心管, 离心管, 螺旋盖微量离心管
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 EA
$218.00
$218.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
500 EA
$218.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
NACRES:
NB.11
$218.00
请联系客服了解存货情况
物料
conical bottom tube
natural polypropylene tube
screw top cap
描述
O-ring (black silicone, rubber O-ring in cap)
无菌性
sterile
特点
self-standing conical bottom
包装
pack of 50
case of 500
制造商/商品名称
Corning 430915
参数
20000 × g max. RCF
盖子直径
12.7 mm
容量
2.0 mL
管外径
10.7 mm
颜色
natural
配件
cap (screw cap)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 2 mL 聚丙烯带螺旋盖微量离心管,可提供紧密的安全密封
  • 带硅胶 O 型圈的管盖
  • 可承受的最大 RCF 为 20,000xg
  • 无菌
Corning 聚丙烯带螺旋盖微量离心管,可提供紧密的安全密封。
  • 最大 RCF 为 20,000
  • 没有标记点
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)