主要文件
CLS402579
Corning® 120 mm center cap assembly for ProCulture® spinner flasks
with three 3/8" and one 1/4" tube fittings
别名:
Corning cap accessory
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$773.00
$773.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$773.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
$773.00
请联系客服了解存货情况
包装
pkg of 1 ea
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Cap assembly for small biorecator with various fitting arrangements.
法律信息
CAB-O-SIL is a registered trademark of Cabot Corp.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)