CLS3693
康宁® 96 孔半区微孔板
flat bottom, white polystyrene, bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
别名:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 EA
$274.00
100 EA
$413.00
$274.00
请联系客服了解存货情况
所有图片(1)
选择尺寸
变更视图
25 EA
$274.00
100 EA
$413.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.15
$274.00
请联系客服了解存货情况
推荐产品
一般描述
独特的半面板可通过减少每孔所需的试剂量,帮助节省稀有和昂贵的试剂,同时仍然可在大多数标准读板器上进行读取。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.