CLS3679
Corning® UV-透明微孔板
half area, flat bottom clear, pkg of 25 per bag, non-sterile, lid: no
别名:
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, EIA/RIA plate, immunoassay plate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 EA
$700.00
$700.00
请联系客服了解存货情况
所有图片(1)
选择尺寸
变更视图
50 EA
$700.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.15
$700.00
请联系客服了解存货情况
推荐产品
一般描述
适配Molecular Devices公司的SPECTRAmax 190和250微孔板读板机。
特点和优势
- Corning®紫外可透微孔板适用于蛋白质和/或核酸的浓度测定。
- 半面积微孔板,紫外光可透过孔底。
- 不含DNase和RNase。
- 丙烯材质,可达到更高的强度和最佳的防漏性。
- 孔体积205 μL;工作体积25-100 μL。
- 1cm光径对应175 μL体积。
- 板盖可另配。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.