主要文件
CLS356414
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Multiwell Plate
flat bottom clear wells, lid
别名:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122102
NACRES:
NB.13
价格与库存信息目前不能提供
物料
flat bottom clear wells
无菌性
sterile
特点
lid
包装
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
制造商/商品名称
Corning 356414
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Cell culture
法律信息
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)