主要文件
CLS355000
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, canted neck, graduated, 25 ‑ 325 mL, cap, blue plug seal
别名:
Corning container
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
NACRES:
NB.13
物料
polystyrene
特点
cap blue plug seal
graduated 25 ‑ 325 mL
制造商/商品名称
Corning 355000
技术
cell culture | mammalian: suitable
容量
150 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)