主要文件
CLS354572
Corning® Biocoat Control Inserts
pore size 0.4 μm, PET plate, plate of 24 wells (2 packs of 12)
别名:
Control Inserts
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
NACRES:
NB.13
价格与库存信息目前不能提供
物料
PET plate
包装
plate of 24 wells (2 packs of 12)
制造商/商品名称
Corning 354572
尺寸
24 well
孔径
0.4 μm pore size
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning® BioCoat Control Inserts with 0.4µm Pore Polyester (PET) Membrane in two 24 Well Plates, 12/Pack, 24/Case
应用
Cell Culture
法律信息
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)