主要文件
CLS354486
Corning® BioCoat Collagen I Cell Culture Flask
capacity 150 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
别名:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
NACRES:
NB.13
价格与库存信息目前不能提供
物料
rectangular flask
特点
vented Cap
canted neck
包装
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
制造商/商品名称
Corning 354486
容量
150 cm2
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Cell culture
法律信息
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)