主要文件
CLS353847
Corning® Primaria Cell Culture Plate
size 24 well
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 EACH
$380.00
$380.00
预计发货时间2025年5月13日详情
选择尺寸
变更视图
50 EACH
$380.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122102
NACRES:
NB.13
$380.00
预计发货时间2025年5月13日详情
物料
flat polystyrene
无菌性
sterile
特点
lid
制造商/商品名称
Corning 353847
技术
cell culture | mammalian: suitable
尺寸
24 well
吸附类型
cell culture treated
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)