主要文件
CLS351058
Corning® Falcon® Bacteriological Petri Dish
W × H 150 mm × 15 mm, lid, standard, sterile
别名:
plastic cell culture dish
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EACH
$102.00
$102.00
预计发货时间2025年5月02日详情
选择尺寸
变更视图
100 EACH
$102.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.13
$102.00
预计发货时间2025年5月02日详情
物料
polystyrene
无菌性
sterile
特点
lid standard
制造商/商品名称
Corning 351058
技术
microbiological culture: suitable
宽度 × 高度
150 mm × 15 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)