CLS3384
Corning® HTS Transwell® 96孔通透性支持物
HTS Transwell-96 Permeable Support with 8.0 μm pore polyester membrane, TC-treated, sterile, 8/cs
别名:
corning transwell, transwell corning
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
8 EA
$1,130.00
$1,130.00
国内现货,预计发货时间2025年4月14日详情
所有图片(1)
选择尺寸
变更视图
8 EA
$1,130.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
$1,130.00
国内现货,预计发货时间2025年4月14日详情
推荐产品
物料
flat bottom wells clear
polyethylene membrane
polystyrene
round wells
无菌性
sterile
特点
lid
skirt
plate format: 96 well
包装
pack of 4
case of 8
制造商/商品名称
Corning 3384
插入培养小室工作体积
0.08 mL
膜直径
4.26 mm
膜厚度
10.0 μm
尺寸
96 wells
表面积
0.14 cm2 , cell growth area
孔工作体积
0.235 mL
颜色
clear plate
孔径
8.0 μm pore size
适用性
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
- HTS Transwell®-96 膜嵌套具有 96 孔阵列,每个孔都有膜嵌入物连接在坚硬的、自动支持的托盘上
- 产品包括 HTS Transwell®-96 渗透膜嵌入物,接收板( 96 孔用于生长或测定步骤)和1 个无菌盖;每箱 8 套
- 8.0 μm 孔尺寸 PET(聚酯)膜
- 细胞生长或细胞迁移的膜面积为 0.143 cm²,比其他品牌大 20-50%
- 大面积的顶部与底部接触空间
- 自动化优化设计,带有多通道进料口,改良的夹持表面和条形码
- 所有膜都经过细胞附着处理
- 接收器板未经处理
- 盖——最小化蒸发并防止污染
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.