主要文件
CLS1500P500
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 500 mL, polypropylene, with GL-45 PP screw cap
别名:
laboratory bottles, plastic bottles, reagent bottles
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$57.30
$57.30
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
10 EA
$57.30
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
$57.30
请联系客服了解存货情况
物料
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
特点
cap
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
Corning 1500P-500
高度 × 外径
204 mm × 108 mm
容量
500 mL
配件
45
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
These bottles are manufactured from translucent polypropylene. They are supplied with PP screw top caps.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)