主要文件
CLS139532HTC
Corning® high-temp PBT screw cap
For high temps, GL 32 solid top, with PTFE faced silicone liner
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$49.90
$49.90
预计发货时间2025年5月21日详情
选择尺寸
变更视图
10 EA
$49.90
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.11
$49.90
预计发货时间2025年5月21日详情
物料
PTFE liner
red PBT cap
无菌性
non-sterile
包装
pack of 10
配件
GL 32 solid top
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
The red Corning polybutylene terephthalate (PBT) high temperature caps have a GL32 thread, can be dry heat sterilized at up to 180 deg. C and have a Polytetrafluorethylene (PTFE) liner for efficient sealing.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)