主要文件
CLS11465
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 2 L, I.D. 1/4 in., sterile
别名:
Corning container
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
NACRES:
NB.43
物料
polycarbonate
描述
plain
无菌性
sterile
特点
cap: no
C-Flex tubing
包装
case of 2
制造商/商品名称
Corning 11465
内径
1/4 in.
容量
2 L
体积
2 L
20000 mL
配件
male luer lock
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)