Merck
CLS1015P500
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 500 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
polypropylene
特點
graduations (10 mL)
製造商/商標名
Corning 1015P-500
高度 × 外徑
136 mm × 95 mm
尺寸
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
其他說明
Browse all plastic beakers
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.