Merck
CIB001
Sigma-Aldrich
Cell-in-a-Box®
Cell Encapsulation Kit
别名:
Cell Culture Box
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.75
用途
(up to 5 experiments, each creating ~120 capsules, each containing between 4,000 and 40,000 cells.)
儲存條件
room temperature
一般說明
Cell-in-a-Box技术适用于对活细胞保护、隔离、保存以及转移。这种新型手动封装试剂盒是Cell-in-a-Box技术的改良版,开创了这种创新型专利技术的应用先河。利用该试剂盒,任何用户都能使用专利材料及简易的一次性系统进行手动细胞封装。研究人员还能够借助该试剂盒更快速、更简便地封装细胞,以便在之后的各类实验室研究中使用,如检测细胞活性、存活率、生长及生物分子释放等。
Cell-in-a-Box试剂盒的研发初衷是淘汰现有的其他细胞封装方法,减少对笨重、昂贵且操作复杂的仪器的依赖。这类仪器在常规研究环境下普通科研人员通常很少用到,并且对于实验初期来言也过于昂贵。Cell-in-a-Box 采用独特的封装材料,克服了常用封装材料的技术缺陷。Cell-in-a-Box 成为已停滞不前30年的细胞封装领域的一次巨大的飞跃。
该产品的成分无毒性、生物相容性好。内部多孔微粒直径约为2 mm,其孔径只允许营养成分、废物以及抗体大小的生物分子自由出入,而细胞则无法通过。这种封装微粒使用高分子膜稳固地捕集细胞,同时确保细胞在这种具有保护屏障的环境中继续生长。外界的营养物和分泌因子可通过膜孔进行扩散和交换,且这一类过程具有选择性性。
这种封装材料由具有生物相容性的纤维材料制成,经久耐用。不仅可在体外和体内环境中保存数年(尽管试剂盒封装的微球并不适合体内应用),而且还有助于延长细胞的存活时间。该试剂盒适用于各类活细胞。可在封装后对细胞进行冷冻、保存及转移。
该专利性的细胞封装材料由天然材料提炼而成,对环境无害、具有生物惰性,且经证实对人体安全。
應用
这项专利技术具有广阔的应用领域:
  • · 医疗保健,用于促进细胞的安全移植,保护其免受免疫系统的影响,从而在患者体内长期产生治疗分子。
  • · 生物技术,用于保护生物反应器和发酵罐中的细胞,同时还可简化从细胞到生物产品的纯化过程,降低生产成本。
  • · 农业,用于帮助改善农作物的存活率和生长状况,提高农作物产量并防腐。
  • · 增强蛋白表达体系。
  • · 小鼠杂交瘤移植。
  • · 以及其他领域等...
Cell-in-a-Box 具有超乎想象的广阔应用
特點和優勢
  • · 适合封装任何类型的活细胞
  • · 可以对活细胞进行保护、隔离、保存及转移
  • · 具有半透性的半透明膜
  • · 生物相容好、无毒性
  • · 在3D环境下保持细胞在约2 mm的微粒中持续生长
  • · 流程简单,仅需约30分钟
  • · 细胞可在封装微粒中存活更长时间
  • · 封装微粒可以保护细胞免受宿主影响
包裝
每个试剂盒均包含5个螺口注射器、5个无菌平端G34微滴针头、5个无菌尖端G18.5加注针头、5mL的溶液1以及50 mL的溶液2。溶液体积已针对细胞封装实验方案进行了优化,不单独销售。
法律資訊
(a) 此产品仅限于研究用途。购买者不得使用该产品进行商业化生产和/或销售与产品相关的服务。
(b) Sigma-Aldrich未明示或暗示授予购买者任何违反或侵害第三方权利的许可。购买者有义务确定是否存在此类第三方权利,若存在则须在使用该产品前征得第三方的许可。
(c) 购买者承认并同意该产品不用于人体,承诺不会在人体上使用该产品开展研究。
Cell-in-a-Box is a registered trademark of Austrianova
访问文档库
Brian Salmons et al.
Advances in experimental medicine and biology, 670, 92-103 (2010-04-14)
Although cell encapsulation technologies were originally developed for the treatment of acquired and genetic diseases such as diabetes, they can also be applied to the treatment of a variety of solid tumours. There are a number of strategies aimed at
V Stadlbauer et al.
Xenotransplantation, 13(4), 337-344 (2006-06-14)
Late diabetic complications cannot be prevented totally by current antidiabetic strategies. Therefore, new therapeutic concepts of insulin replacement such as pancreas transplantation are evolving. Due to the shortage of human donor organs, transplantation of microencapsulated xenogeneic pancreatic islet cells has
Brian Salmons et al.
Current opinion in molecular therapeutics, 12(4), 450-460 (2010-08-03)
One of the first strategies for cancer gene therapy was the use of suicide gene/prodrug combinations, originally delivered to tumor cells using viral vectors. A major limitation of this approach was the inefficiency of suicide gene delivery. An alternative strategy
M Löhr et al.
Lancet (London, England), 357(9268), 1591-1592 (2001-05-30)
Pancreatic cancer can seldom be resected, and chemotherapy has only a limited effect on survival or tumour load. We did a phase I/II trial in 14 patients with pancreatic cancer to assess the safety of local activation of low-dose ifosfamide.