Merck
C8104
Sigma-Aldrich
单克隆抗 神经酰胺 小鼠抗
clone MID 15B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
Ceramide Antibody, Ceramide Antibody - Monoclonal Anti-Ceramide antibody produced in mouse
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 TEST
$928.00
$928.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
50 TEST
$928.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$928.00
请联系客服了解存货情况
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
MID 15B4, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
技术
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: 1:10
同位素/亚型
IgM
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
神经酰胺是一种称为神经鞘髓磷脂通路的新型生化途径的内源性脂质成分。神经酰胺在激素、细胞因子和抗原刺激下产生。甲酰胺合成可通过以下两种方法进行介导:通过鞘氨醇或鞘氨醇水解的挽救途径;或通过二氢神经酰胺形成的从头途径。在结构上,神经酰胺具有鞘氨醇碱基,即通过酰胺键与脂肪酸连接的长链氨基醇。神经酰胺是由鞘磷脂酶水解膜鞘磷脂而产生。
特异性
小鼠单克隆克隆 MID 15B4 抗神经酰胺抗体识别游离和结合的神经酰胺。
免疫原
与牛血清白蛋白结合的神经酰胺。
应用
小鼠抗神经酰胺抗体可用于:
  • 免疫组化
  • 电子显微镜术中免疫标记
  • 酶联免疫吸附试验(ELISA)
  • 免疫印迹
  • 免疫沉淀
  • 作为探针,用于测定鞘磷脂路径信号中神经酰胺的存在和角色以及实现蛋白质磷酸化的调节。
生化/生理作用
神经酰胺似乎在调节多种细胞类型的生物反应中发挥作用。如鞘氨醇和鞘氨醇-1-磷酸等神经酰胺代谢物具有强大的生物活性。它们直接参与皮肤细胞的增殖和分化,并调节皮肤屏障功能。基于神经酰胺的类似物是一种潜在的抗肿瘤药物,被视为肿瘤抑制脂质。 神经酰胺的作用机制包括通过刺激丝氨酸/苏氨酸蛋白磷酸酶、脯氨酸依赖性激酶和其他可能的直接和/或间接靶点来调节蛋白磷酸化。神经酰胺作为一种胞内信使,介导细胞末端分化、增殖、凋亡或死亡和细胞周期阻滞等。神经酰胺作用与其他生物活性脂质和系统的相互关系代表一个积极研究领域。
外形
溶于含 0.5 MNaCl、0.1% 牛血清白蛋白和 0.09% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水中。
制备说明
使用聚丙烯酰胺葡聚糖 S-300 树脂通过凝胶过滤从腹水中纯化。
分析说明
抗体的特点是共价结合肌红蛋白神经酰胺。
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The sphingolipid salvage pathway in ceramide metabolism and signaling
Kitatani K, et al.
Cellular Signalling, 20(6), 1010-1018 (2008)
Matthias Corrotte et al.
eLife, 2, e00926-e00926 (2013-09-21)
Rapid repair of plasma membrane wounds is critical for cellular survival. Muscle fibers are particularly susceptible to injury, and defective sarcolemma resealing causes muscular dystrophy. Caveolae accumulate in dystrophic muscle fibers and caveolin and cavin mutations cause muscle pathology, but
Ignazio Restivo et al.
International journal of molecular sciences, 24(2) (2023-01-22)
Cell death program of red blood cells (RBCs), called eryptosis, is characterized by activation of caspases and scrambling of membrane phospholipids with externalization of phosphatidylserine (PS). Excessive eryptosis confers a procoagulant phenotype and is implicated in impairment of microcirculation and
Zi-Jun Sun et al.
JCI insight, 7(24) (2022-12-23)
Accumulating evidence suggests the pathogenic role of immunity and metabolism in diabetic kidney disease (DKD). Herein, we aimed to investigate the effect of complement factor B (CFB) on lipid metabolism in the development of DKD. We found that in patients
ELOVL4-mediated production of very long-chain ceramides stabilizes tight junctions and prevents diabetes-induced retinal vascular permeability
Kady NM, et al.
Diabetes, 67(4), 769-781 (2018)