Merck
C6876
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OH
别名:
N-苄氧羰基-L-谷氨酸, 苄氧羰基-L-谷氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS号:
分子量:
281.26
Beilstein:
2061272
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
powder
mp
115-117 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO6/c15-11(16)7-6-10(12(17)18)14-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
PVFCXMDXBIEMQG-JTQLQIEISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)