Merck
C5787
Sigma-Aldrich
胆碱 甲苯磺酸盐
~99%
别名:
(2-羟乙基)三甲基铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H14NO · C7H7O3S
CAS号:
分子量:
275.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
PubChem物質ID:
描述
cationic
化驗
~99%
SMILES 字串
C[N+](C)(C)CCO.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H14NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-6(2,3)4-5-7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
InChI 密鑰
DVGVMQVOCJNXNJ-UHFFFAOYSA-M
應用
For use with organic solvents.
生化/生理作用
酰基受体
基底
胆碱乙酰基转移酶底物
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Brockerhoff, H. and Ayengar, N.K.N.,
Lipids, 14, 88-88 (1979)