共軛
CY3 conjugate
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
TUB 2.1, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 55 kDa
物種活性
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
儲存條件
protect from light
技術
direct immunofluorescence: 1:100 using cultured chicken fibroblasts or BHK cells
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb3(22152)
rat ... Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
特異性
免疫原
應用
- 免疫组织化学分析
- 免疫荧光
- 蛋白质印迹
- 免疫细胞化学
- 免疫印迹
- 免疫染色
生化/生理作用
外觀
法律資訊
免責聲明
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
商品
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.