Merck
C4519
Sigma-Aldrich
血浆铜蓝蛋白 人
lyophilized powder, oxidase 20-75 units/mg protein
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 UNITS
$1,050.00
$1,050.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 UNITS
$1,050.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.77
$1,050.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
表单
lyophilized powder
质量水平
oxidase activity
20-75 units/mg protein
分子量
~135 kDa
组成
Protein, ~30%
铜含量
1.0-2.5 μg/mg protein
UniProt登记号
储存温度
−20°C
基因信息
human ... CP(1356)
生化/生理作用
血浆铜蓝蛋白 (Cp) 是血浆中主要的铜载体,被认为与脂蛋白的氧化修饰有关,并参与急性期应激反应。Cp 是一种可用于多种自由基的有效抗氧化剂,并且在还原型谷胱甘肽存在的条件下可以分解过氧化氢,表现出强过氧化物酶活性。它以与浓度相关的方式抑制绿过氧物酶的过氧化物酶活性,并且在体外显示出与绿过氧物酶选择性键合的性质。这些都说明了血浆铜蓝蛋白可能参与体内绿过氧物酶的清除和灭活。在生理学浓度(微摩尔级)下,发现它可以抑制由内皮依赖性激动剂(如乙酰胆碱或 ADP)引起的兔主动脉舒张。然而,研究发现它对由于硝酸甘油对平滑肌细胞直接刺激而引起的血管舒张无效。
血浆铜蓝蛋白(Cp),血浆中铜的主要载体,参与脂蛋白的氧化修饰,并参与对应激的急性期反应。Cp 是各种自由基的有效抗氧化剂,并且在还原型谷胱甘肽存在下其具有强过氧化物酶活性,可分解过氧化氢。它以浓度依赖性方式抑制髓过氧化物酶的过氧化物酶活性,并在体外可与髓过氧化物酶的选择性结合。这表明血浆铜蓝蛋白可能参与体内髓过氧化物酶的清除和失活。在生理(微摩尔)浓度下,人们发现它抑制由内皮依赖性激动剂(如乙酰胆碱或 ADP)诱导的兔主动脉舒张。然而,由于硝酸甘油对平滑肌细胞的直接刺激,人们发现它对血管舒张无效。Cp 在铁稳态中起重要作用,调节巨噬细胞中铁的外流,以及 Fe2+ 向 Fe3+ 的氧化。Cp 缺乏导致神经退行性疾病,可能是由于神经元缺铁所致。
单位定义
使用 N,N-二甲基对苯二胺作为底物,一个单元在 pH 5.5 和 37℃,7mL 反应体积中,每分钟产生 0.01 的 ΔA550
外形
含氯化钠和醋酸钠的淡蓝色粉末
分析说明
由缩二脲测定的蛋白质
免责声明
仅供研究使用。本品在法国的科研应用受到监管,包括用于进口和出口活动(法国《公共卫生法典》Public Health Code Article L 1211-1 paragraph 2)。如《公共卫生法典》所述,购买者(即最终用户)需要从法国研究部(France Ministry of Research)获得进口授权。订购此产品即代表您已确认获得合法的进口授权。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Seong Soo Joo et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 33(11), 1854-1860 (2010-11-05)
In pancreatic islets, free radical formation produced upon exposure to proinflammatory cytokines mediates β cell destruction, which ultimately leads to type 1 diabetes (T1D). In this study, we examined whether laccase, a family of the blue copper protein, can be
Kamil Strzelak et al.
Talanta, 214, 120881-120881 (2020-04-13)
Two analytical strategies for determination of both biocatalytic activity and concentration of ceruloplasmin conditions have been proposed. For this purpose, two constructions of fully-mechanized Multicommutated Flow Analysis (MCFA) systems were designed. The versatility of solenoid pumps and valves arrangement enabled