生物来源
synthetic (organic)
方案
≥99% (TLC)
表单
powder
颜色
white
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.Clc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3
InChI
1S/C15H17ClN2O2S.ClH/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18;/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2;1H
InChI key
ZNRYCIVTNLZOGI-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... SLC2A1(6513) , SLC2A4(6517)
应用
生化/生理作用
特点和优势
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
商品
本页面介绍了一篇有关瓦博格效应的文章,以及其如何能够在正常氧气水平下,增强肿瘤细胞中葡萄糖向乳酸的转化。Otto Heinrich Warburg在1924年证明,癌细胞显示出对糖酵解的依赖性增加,以满足他们的能量需求,无论是否有充足的氧气存在。
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.