Merck
C111030
Sigma-Aldrich
DMT-dC(bz)亚磷酰胺
configured for ABI
别名:
DMT-dC(bz)酰胺, N-苯甲酰-5′-O-[双(4-甲氧苯基)苯甲基]-2′-脱氧胞苷, 3′-[2-氰乙基N,N-?双(1-甲基乙基)亚磷酰胺], N4-苯甲酰-5′-O-(4,4′-双甲氧基三基)-2′-脱氧胞苷-3′-O-[O-(2-氰乙基)-N,N′-二异丙基亚磷酰胺], 胞啶, N-苯甲酰-5′-O-[双(4-甲氧苯基)苯甲基]-2′-脱氧-, 3′-[2-氰乙基 双(1-甲基乙基)亚磷酰胺]
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 X 1 G
$852.00
12 X 2 G
$1,720.00
$852.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
12 X 1 G
$852.00
12 X 2 G
$1,720.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C46H52N5O8P
分子量:
833.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.51
$852.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物来源
non-animal source (no BSE/TSE risk)
质量水平
类型
for DNA synthesis
产品线
Proligo Reagents
方案
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
表单
powder or granules
技术
oligo synthesis: suitable
杂质
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
颜色
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
相容性
configured for ABI
核苷分析
base: deoxycytidine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(=O)c4ccccc4)=NC3=O)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C46H52N5O8P/c1-32(2)51(33(3)4)60(57-29-13-27-47)59-40-30-43(50-28-26-42(49-45(50)53)48-44(52)34-14-9-7-10-15-34)58-41(40)31-56-46(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(54-5)23-19-36)37-20-24-39(55-6)25-21-37/h7-12,14-26,28,32-33,40-41,43H,13,29-31H2,1-6H3,(H,48,49,52,53)/t40-,41+,43+,60?/m0/s1
InChI key
PGTNFMKLGRFZDX-SALLYJDFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在寡核苷酸合成中,Proligo′s DNA亚磷酰胺由于偶联效率高,可提高合成DNA的产量和质量。寡核苷酸自动合成的脱保护步骤对于合成时间和终产物质量也十分重要。环外氨基由苯甲酰基(dA(bz)和dC(bz))或异丁酰基(dG(ib))保护。DNA亚磷酰胺的主要特点:
  • 对于标准的碱基保护寡核苷酸,建议的切割和脱保护条件为采用浓缩氨水,在55°C反应8小时或室温24小时
  • Proligo′s DNA亚磷酰胺的高偶联效率有助于得到高产、高质量的寡核苷酸
适用ABI合成仪。
法律信息
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)