Merck
C0733
Sigma-Aldrich
环氧化酶 1 来源于绵羊
glycerol solution, ≥1500 units/mg protein
别名:
COX-1, Constitutive cyclooxygenase, Prostaglandin H synthase 1, Prostaglandin endoperoxide synthase
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5000 UNITS
$1,480.00
$1,480.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
5000 UNITS
$1,480.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.32
$1,480.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
表单
glycerol solution
质量水平
比活
≥1500 units/mg protein
分子量
dimer subunit mol wt 70 kDa
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−70°C
基因信息
sheep ... COX1(808251)
一般描述
环氧合酶 1 是一种分子量为 71 kDa 的膜结合蛋白,主要存在于内质网中。它有三个结构域,即表皮生长因子(EGF)样域、酶结构域和膜结合域。[1]环氧合酶 1 介导前列腺素合成,并受抗炎非甾体药物调节。[2]
应用
在骨关节炎样品的蛋白免疫印迹分析 [3] 和前列腺素合成酶活性测定中,来自绵羊的环氧合酶 1 已用作阳性对照蛋白。[4]
生化/生理作用
COX-1 催化花生四烯酸转化为前列腺素 H 2 (前列腺素、血栓素和前列环素生物合成的第一步)。它参与类花生酸的稳态角色,并在几乎所有动物组织中组成性表达。其中,花生四烯酸的表观 K M 为 8.3μM 。
单位定义
在37°C下,一个单位在含 100μM花生四烯酸盐、5 mM EDTA、2 mM 苯酚和 1 μM血色素的 0.1 MTris-HCl 缓冲液 (pH 8) 中每分钟消耗 1 纳摩尔氧气。
外形
溶液溶于 80 mM Tris-HCl,pH 8,含 0.1% 吐温 ® 20,300μM 二乙基二硫代氨基甲酸酯和 10% 甘油。
法律信息
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)