BM0019
BMS-777607
≥98% (HPLC)
别名:
BMS-817378, N-(4-(2-Amino-3-chloropyridin-4-yloxy)-3-fluorophenyl)-4-ethoxy-1-(4-fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxamide, N-[4-[(2-Amino-3-chloro-4-pyridinyl)oxy]-3-fluorophenyl]-4-ethoxy-1-(4-fluorophenyl)-1,2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxamide
About This Item
推荐产品
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
储存温度
room temp
SMILES字符串
ClC1=C(N)N=CC=C1OC2=CC=C(NC(C3=C(OCC)C=CN(C4=CC=C(F)C=C4)C3=O)=O)C=C2F
InChI
1S/C25H19ClF2N4O4/c1-2-35-19-10-12-32(16-6-3-14(27)4-7-16)25(34)21(19)24(33)31-15-5-8-18(17(28)13-15)36-20-9-11-30-23(29)22(20)26/h3-13H,2H2,1H3,(H2,29,30)(H,31,33)
InChI key
VNBRGSXVFBYQNN-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... MET(4233)
生化/生理作用
特点和优势
法律信息
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持