主要文件
BAH136800070
Flowmi® 细胞过滤器
porosity 70 μm, for 1000 uL Pipette Tips, pack of 50 ea
别名:
compact laboratory sample filters, facs sample filtration, small sample filter, small sample pipette tip filter
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 EA
$191.00
$191.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
50 EA
$191.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104932
NACRES:
NB.01
$191.00
请联系客服了解存货情况
物料
white
无菌性
sterile
包装
pack of 50 ea
pkg of (supplied in a tray)
制造商/商品名称
Bel-Art H13680-0070
孔径
70 μm porosity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Scienceware® Flowmi 细胞过滤器可在流动或分析前快速有效地过滤小体积样品(最多 1000μl)。专利申请中。
特点和优势
  • 过滤小样本量时保留部分体积
  • 降低 FLOW 或 FACS 堵塞的可能性
  • 用作有效过滤细胞碎片的工具
  • 与您常用的移液器枪头配套使用;Flowmi 适合大多数 1000μl 枪头,包括 Fisherbrand Sure-One、VWR brand、Axygen、Nichiryo 和 Eppendorf 等
  • 紧凑型托盘可容纳 50 个 Flowmi 细胞过滤器,随时可用于压片,并可将附件安装在您的吸头上;具有滑动盖,易于单手使用
  • 当用于层流净化罩时,包装在可重新密封袋中以保持无菌性
其他说明
推荐用于具有最大浓度为4MM 细胞/ml的样品。
法律信息
Flowmi is a registered trademark of SP Scienceware, Division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Eduardo Javier López Soto et al.
eLife, 9 (2020-03-28)
Cell-specific alternative splicing modulates myriad cell functions and is disrupted in disease. The mechanisms governing alternative splicing are known for relatively few genes and typically focus on RNA splicing factors. In sensory neurons, cell-specific alternative splicing of the presynaptic CaV
商品
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.