Merck
B9308
Sigma-Aldrich
BP897
>98% (HPLC), solid
别名:
N-[4-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazinyl)butyl]-2-naphthamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H31N3O2
分子量:
417.54
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
方案
>98% (HPLC)
表单
solid
颜色
off-white
溶解性
DMSO: soluble 10 mg/mL
SMILES字符串
COc1ccccc1N2CCN(CCCCNC(=O)c3ccc4ccccc4c3)CC2
InChI
1S/C26H31N3O2/c1-31-25-11-5-4-10-24(25)29-18-16-28(17-19-29)15-7-6-14-27-26(30)23-13-12-21-8-2-3-9-22(21)20-23/h2-5,8-13,20H,6-7,14-19H2,1H3,(H,27,30)
InChI key
MNHDKMDLOJSCGN-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Partially selective D3 dopamine receptor agonist.
法律信息
Sold with permission of INSERM and BIOPROJECT.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)