主要文件
B911-GS
Sigma-Aldrich
Bovine Endometrial Cell Growth Supplement (50 ml x 2)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.71
价格与库存信息目前不能提供
表单
liquid
质量水平
保质期
1 yr
制造商/商品名称
Cell Applications, Inc
运输
dry ice
储存温度
−20°C
一般描述
Added to Basal Medium to create Growth Medium
质量
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
制备说明
contained in protocol
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)