Merck
B8633
Sigma-Aldrich
安息香
别名:
α-羟基-α-苯基苯乙酮, 2-羟基-2-苯基苯乙酮, 苯偶姻
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(OH)COC6H5
CAS号:
分子量:
212.24
Beilstein:
391839
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
134-138 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
InChI 密鑰
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2