主要文件
B7011
Sigma-Aldrich
α-溴-p-二甲苯
别名:
4-甲基苄基溴
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
儲存溫度
2-8°C
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)