Merck
B3630
Sigma-Aldrich
Behenyl behenate
别名:
Behenic acid behenyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H88O2
CAS号:
分子量:
649.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)